Learn More
R&D Systems™ Acetylcholine chloride
Descripción
Endogenous neurotransmitter. Acts at nicotinic and muscarinic acetylcholine receptors.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetylcholine chloride |
| CAS | 60-31-1 |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Fórmula molecular | C7H16ClNO2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.66 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 181.66 |