Learn More
(±)-cloruro de acetilcarnitina, TRC
Código de producto. 30136480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136480 100 mg 100 miligramos
30134357 50 mg 50 miligramos
30004668 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136480 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA172003100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2504-11-2
Fórmula molecular C9 H18 N O4 . Cl
Peso molecular (g/mol) 239.7
Sinónimo 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (1:1), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride (9CI), 1-Propanaminium, 2-(acetyloxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (±)-, Ammonium, (3-carboxy-2-hydroxypropyl)trimethyl-, chloride, acetate, (±)- (8CI), (±)-Acetylcarnitine chloride, Acetyl dl-carnitine chloride
Nombre IUPAC (2-acetiloxi-3-carboxipropil)-trimetilaziano; cloruro
SMILES [Cl-].CC(=O)OC(CC(=O)O)C[N+](C)(C)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (±)-Acetylcarnitine Chloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0924