Learn More
Acetilbenzofurano, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Acetylbenzofuran |
| CAS | 1646-26-0 |
| Fórmula molecular | C10H8O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(1-Benzofuran-2-yl)ethanone, 1-(2-Benzofuryl)-1-ethanone, 1-(Benzofuran-2-yl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzo[b]furan, 2-Acetylbenzofuran, 2-Acetylcoumarone, 2-Benzofuranyl Methyl Ketone, 2-Benzofuryl Methyl Ketone, Benzo[b]furan-2-yl Methyl Ketone, NSC 23974, NSC 28904, 1-(2-Benzofuranyl)ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8O2/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=C(C=1OC=2C=CC=CC2C1)C |
| Nombre IUPAC | 1-(benzofuran-2-il)etan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 60.05 |