Learn More
Acetylacetone, puriss. p.a., ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15650530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15650530 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15640530 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15650530 Proveedor Honeywell Riedel-de Haën N.º de proveedor 00900500ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Puriss. p.a.,≥99,5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen tiene más de 200 años de historia en la producción de productos químicos de alta pureza
  • Es la marca líder que ofrece disolventes de alta pureza para aplicaciones específicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-54-6
Fórmula molecular C5H8O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Número MDL MFCD00008787
Clave InChI YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,4-pentanedione, acetylacetone, 2,4-pentadione, diacetylmethane, acetoacetone, acac, 2,4-dioxopentane, pentanedione, pentan-2,4-dione, acetyl acetone
PubChem CID 31261
ChEBI CHEBI:14750
Nombre IUPAC pentano-2,4-diona
SMILES CC(=O)CC(C)=O
Spécification
Nombre del producto químico o material Acetylacetone
Punto de fusión -23°C
Densidad 0.975g/mL at 25°C
Punto de ebullición 139.5°C
Temperatura de inflamación 38°C (100.4°F)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2COCH3
Índice de refracción 1.452
Cantidad 500 mL
Número UN UN2310
Beilstein 741937
Información de solubilidad Soluble in water
Densidad del vapor 3.5 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.12g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Grado Puriss. P.a.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetylacetone
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Mention de danger
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311+H331-Tóxico en contacto con la piel o si se inhala
Conseils de prudence
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.