Learn More
Acetilacetonatobis(etileno)rodio(I), TRC
Código de producto. 30327661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327661 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30327661 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1711932.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
Fórmula molecular C9 H11 O2 Rh
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium, 2,4-Pentanedionatobis(ethylene)rhodium(I), Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I), Bis(ethylene)(2,4-pentanedionato)rhodium, Bis(ethylene)rhodium(I) Acetylacetonate, Bisethylenerhodium Acetylacetonate, Diethenylrhodium Acetylacetonate, Diethylene(acetylacetonato)rhodium, bis(eta2-ethene)(2,4-pentanedionato-kO,kO')rhodiumn
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7O2.2C2H2.Rh/c1-4(6)3-5(2)7;2*1-2;/h3H,1-2H3;2*1-2H;/q-1;;;+1
SMILES CC1=[O][Rh+]23(C=C2)(C=C3)[O]=C(C)[CH-]1
Peso molecular (g/mol) 254.088
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.981