Learn More
Acetilacetonatobis(etileno)rodio(I), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10354162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10354162 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
1 options
Código de producto. 10354162 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 363381000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
CAS 12082-47-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141.0°C
Color Naranja
Análisis elemental 98.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H15O2Rh
Número MDL MFCD00015354
Cantidad 100 mg
Sinónimo acetylacetonatobis ethylene rhodium i, bis ethylene 2,4-pentanedionato rhodium i, acetylacetonatobis ethylene rhodium, ethylene; z-4-oxopent-2-en-2-olate; rhodium
Clave InChI FLRBEQQDEGBCJS-FGSKAQBVSA-M
SMILES [Rh+].C=C.C=C.C\C([O-])=C\C(C)=O
Nombre IUPAC eteno;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olato;rodio
Peso molecular (g/mol) 258.12
PubChem CID 11630270
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetylacetonatobis(ethylene)rhodium(I)
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.