Learn More
Acetilacetonato(norbornadieno)rodio(I), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10586173 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10128712 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10586173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 382561000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32354-50-0 | C12H15O2Rh | 294.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32354-50-0
Fórmula molecular C12H15O2Rh
Peso molecular (g/mol) 294.16
Número MDL MFCD00075071
Clave InChI IIQPRGKBFZGPIB-LWFKIUJUSA-M
Nombre IUPAC λ¹-rhodium(1+) bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene (2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES [Rh+].C\C([O-])=C\C(C)=O.C1C2C=CC1C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Punto de fusión 140.0°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.16
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetonato(norbornadiene)rhodium(I)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.