Learn More
(Acetilacetonato)dicarbonilrodio(I), TRC
Código de producto. 30321134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30321134 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30321134 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA168710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (Acetylacetonato)dicarbonylrhodium(I)
CAS 14874-82-9
Fórmula molecular C7H7O4Rh
Cantidad 100 mg
Sinónimo Acetylacetonatorhodium Dicarbonyl, Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium, Dicarbonyl(2,4-pentanedionato-κO,κO')rhodium, Dicarbonylacetylacetonatorhodium, Dicarbonylacetylacetonatorhodium(I), Dicarbonylrhodium Acetylacetonate, Dicarbonylrhodium(I) Acetylacetonate, Rh(acac)(CO)2, Rhodium Acetylacetonate dicarbonyl, Rhodium Biscarbonyl Acetylacetonate, Rhodium Dicarbonylacetylacetonate, Rhodium (2,4-Pentanedionato)dicarbonyl, Rhodium Dicarbonyl(2,4-pentanedionato), Rhodium Dicarbonyl(2,4-pentanedionato-O,O')-(SP-4-2), Rhodium Dicarbonyl(2,4-pentanedionato-κO,κO')-(SP-4-2), (SP-4-2)-Dicarbonyl(2,4-pentanedionato-κO2,κO4)rhodium, (Acetylacetonate)dicarbonylrhodium, (Acetylacetonato)dicarbonyl Rhodium Acetylacetonatobis(carbonyl)rhodium
SMILES CC(/C=C(O[Rh])/C)=O.C=O.C=O
Peso molecular (g/mol) 258.03