Learn More
Dimetilacetal de acetaldehído, téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
100 g
1000 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334619 100 g 100 g
11479942 250 g 250 g
11469942 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12058.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Acetaldehyde dimethyl acetal is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of (R)-4,4-dimethoxy-2-butanol, pyrazoles and pyrimidines. Further, it is used in the preparation of N,N-diethyl-[2-(4-fluorophenyl)-5-methylpyrazolo[1,5-a]-pyrimidin-3-yl]acetamide and acetoacetaldehyde.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El dimetilacetal de acetaldehído se utiliza como agente saborizante. También se utiliza en la preparación de (R)-4,4-dimetoxi-2-butanol, pirazoles y pirimidinas. Además, se utiliza en la preparación de N,N-dietil-[2-(4-fluorofenil)-5-metilpirazolo[1,5-a]-pirimidin-3-il]acetamida y acetoacetaldehído.
Solubilidad
Miscible con alcohol. No miscible con agua.
Notas
Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-21-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00008789
Clave InChI PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
Nombre IUPAC 4,4-dimetoxibutan-2-ona
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Punto de fusión -83°C
Densidad 0.996
Punto de ebullición 170°C to 172°C
Temperatura de inflamación 57°C (134°F)
Índice de refracción 1.415
Cantidad 100 g
Número UN UN1224
Beilstein 1702372
Información de solubilidad Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico