Learn More
Acetilacetaldehído dimetil acetal, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10475233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10475233 1 L Frasco de vidrio 1 litro
10462251 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10475233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292330010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-21-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00008789
Clave InChI PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
Nombre IUPAC 4,4-dimetoxibutan-2-ona
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -82°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4140 to 1.416
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 1.503 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.