Learn More
Acetilacetaldehído dimetil acetal, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10462251 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462251 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10475233 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462251 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292332500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5436-21-5 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5436-21-5
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00008789
Clave InChI PJCCSZUMZMCWSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,4-dimethoxy-2-butanone, acetylacetaldehyde dimethyl acetal, 2-butanone, 4,4-dimethoxy, 1,1-dimethoxy-3-butanone, acetoacetaldehyde dimethyl acetal, 3-oxobutyraldehyde dimethyl acetal, 4,4-dimethoxybutanone, acetylacetaldehyddimethylacetal, 3-ketobutyraldehyde dimethylacetal, formylacetone dimethyl acetal
PubChem CID 228548
Nombre IUPAC 4,4-dimetoxibutan-2-ona
SMILES COC(CC(C)=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 90.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -82°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 178°C
Temperatura de inflamación 49°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH2CH(OCH3)2
Índice de refracción 1.4140 to 1.416
Cantidad 250 mL
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 1.503 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 92%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetylacetaldehyde dimethyl acetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.