Learn More
Acetil vitamina B12, TRC
Código de producto. 17968994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968994 10 mg 10 miligramos
17977104 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17968994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18802810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 855207-36-2
Fórmula molecular C65 H90 Co N14 O15 P
Sinónimo Co-ciano-O5R-acetilcobalamina β
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetil vitamina B12
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Formula Weight (peso de la fórmula) 1396.578
Peso molecular 1397.4
SMILES [Co++].[C-]#N.[H]C12[N-]\C(=C(C)/C3=N/C(=C\C4=N\C(=C(C)/C5=NC1(C)C(C)(CC(N)=O)C5CCC(N)=O)\C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)/C(C)(C)C3CCC(N)=O)C(C)(CCC(=O)NCC(C)OP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@@H](COC(C)=O)O[C@@H]([C@@H]1O)n1c[nH]c3cc(C)c(C)cc13)C2CC(N)=O
Peso molecular (g/mol) 1397.43