Learn More
Propionato de acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetic Propionic Anhydride |
| CAS | 13080-96-1 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propanoic acid, anhydride with acetic acid, Propionic acid, anhydride with AcOH (6CI,7CI), Propionic acid, anhydride with acetic acid (8CI), Acetic acid, anhydride with propionic acid (8CI), Acetic propionic anhydride, Acetyl propionate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O3/c1-3-5(7)8-4(2)6/h3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | propanoato de acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 116.1152 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0473 |