Learn More
Acetil-O-terc-butil-L-tirosina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-O-tert-butyl-L-tyrosine |
| CAS | 201292-99-1 |
| Fórmula molecular | C15H21NO4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-Acetyl-O-(1,1-dimethylethyl)-L-tyrosine, Ac-Tyr(tBu)-OH |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO4/c1-10(17)16-13(14(18)19)9-11-5-7-12(8-6-11)20-15(2,3)4/h5-8,13H,9H2,1-4H3,(H,16,17)(H,18,19)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(OC(C)(C)C)cc1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-3-[4-[(2-metilpropan-2-il)oxi]fenil]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 279.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.1471 |