Learn More
Bromuro de acetil-β-metilcolina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10627172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10627172 25 g Frasco de vidrio 25 g
10368170 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10627172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 226970250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 333-31-3 | C8H18BrNO2 | 240.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 333-31-3
Fórmula molecular C8H18BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.14
Número MDL MFCD00011816
Clave InChI MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
Nombre IUPAC 2-acetiloxipropil(trimetil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl-β-methylcholine bromide
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 150°C to 152°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (on dried substance) (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Br
Cantidad 25 g
Beilstein 04, III, 758
Índice Merck 10, 5793
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.14
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino