Learn More
Acetil-L-treonina, TRC
Código de producto. 30137772
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137772 500 mg 500 miligramos
30135643 100 mg 100 miligramos
30009086 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137772 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA192013500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17093-74-2
Fórmula molecular C6H11NO4
Peso molecular (g/mol) 161.16
Sinónimo L-Threonine, N-acetyl- (9CI, ACI), N-Acetyl-L-threonine (ACI), Threonine, N-acetyl-, L- (8CI), (2S,3R)-2-Acetamido-3-hydroxybutanoic acid, N-Acetylthreonine
Nombre IUPAC (2S,3R)-2-acetamido-3-hidroxibutanoico
SMILES C[C@H]([C@@H](C(=O)O)NC(=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl-L-threonine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO4/c1-3(8)5(6(10)11)7-4(2)9/h3,5,8H,1-2H3,(H,7,9)(H,10,11)/t3-,5+/m1/s1
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.0688