Learn More
Éster etílico de acetil-L-fenilalanina, TRC
Código de producto. 30308875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30308875 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30308875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1879505G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Acetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester
CAS 2361-96-8
Fórmula molecular C13H17NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo N-Acetyl-L-phenylalanine Ethyl Ester, L-N-Acetyl-3-phenylalanine Ethyl Ester, APEE, Acetylphenylalanine Ethyl Ester, Ethyl N-Acetyl-L-phenylalaninate, L-N-Acetylphenylalanine Ethyl Ester, N-Acetylphenylalanine Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H17NO3/c1-3-17-13(16)12(14-10(2)15)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,3,9H2,1-2H3,(H,14,15)/t12-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)C
Nombre IUPAC (2S)-2-acetamido-3-fenilpropanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 235.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1208
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.