Learn More
Acetil-L-homoserina lactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-L-homoserine lactone |
| CAS | 51524-71-1 |
| Fórmula molecular | C6H9NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO3/c1-4(8)7-5-2-3-10-6(5)9/h5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@H]1CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | N-[(3S)-2-oxooxolan-3-il]acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 143.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0582 |