Learn More
Acetil-L-glutamina, TRC
Código de producto. 30327693
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327693 1 g 1 g
30322800 500 mg 500 miligramos
30311093 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30327693 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA2978601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-Acetyl-L-glutamine
CAS 2490-97-3
Fórmula molecular C7H12N2O4
Sinónimo L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1
SMILES CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxo-pentanoico
Peso molecular (g/mol) 188.18
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.0797
Condiciones de envío Temperatura ambiente