Learn More
Acetil-L-glutamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Acetyl-L-glutamine |
| CAS | 2490-97-3 |
| Fórmula molecular | C7H12N2O4 |
| Sinónimo | L-Glutamine, N2-acetyl- (9CI, ACI), Glutamine, N2-acetyl-, L- (6CI, 7CI, 8CI), N2-Acetyl-L-glutamine (ACI), (2S)-2-Acetamido-5-amino-5-oxopentanoic acid, (2S)-4-Carbamoyl-2-acetamidobutanoic acid, Aceglutamid, Aceglutamide, Acetylglutamine, Acutil S, N2-Acetylglutamine, NSC 186896, α-N-Acetyl-L-glutamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O4/c1-4(10)9-5(7(12)13)2-3-6(8)11/h5H,2-3H2,1H3,(H2,8,11)(H,9,10)(H,12,13)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)N[C@@H](CCC(=O)N)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-2-acetamido-5-amino-5-oxo-pentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.18 |
| Cantidad | 500 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0797 |
| Mostrar más |