Learn More
Clorhidrato de acetil L-carnitina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl L-Carnitine-d3 chloride |
| CAS | 1334532-17-0 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H15 N O4 . Cl |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | [(2R)-2-Acetyloxy-4-hydroxy-4-oxobutyl]-dimethyl-(trideuteriomethyl)azanium chloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Hydrochloride, Acetyl L-Carnitine-d3 Chloride, L-CARNITINE:HCL, O-ACETYL (N-METHYL-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i2D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](C)(C)C[C@@H](CC(=O)O)OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-2-acetiloxi-3-carboxipropil]-dimetil-(trideuteriometil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 242.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1113 |