Learn More
Acetil isoniazida, TRC
Código de producto. 30312577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30312577 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30312577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA179520100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Isoniazid
CAS 1078-38-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H9 N3 O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9N3O2/c1-6(12)10-11-8(13)7-2-4-9-5-3-7/h2-5H,1H3,(H,10,12)(H,11,13)
SMILES CC(=O)NNC(=O)c1ccncc1
Nombre IUPAC N'-acetilpiridina-4-carbohidrazida
Peso molecular (g/mol) 179.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0695
Porcentaje de pureza >95