Learn More
Clorhidrato de acetil-d3 L-carnitina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-d3 L-Carnitine Hydrochloride |
| CAS | 362049-62-5 |
| Fórmula molecular | C9 2H3 H15 N O4 . Cl |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Propanaminium, 2-(acetyl-d3-oxy)-3-carboxy-N,N,N-trimethyl-, chloride, (2R)- (9CI), Acetyl-d3 L-Carnitine Chloride, Acetyl-d3 L-Carnitine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO4.ClH/c1-7(11)14-8(5-9(12)13)6-10(2,3)4;/h8H,5-6H2,1-4H3;1H/t8-;/m1./s1/i1D3; |
| SMILES | [Cl-].[2H]C([2H])([2H])C(=O)O[C@H](CC(=O)O)C[N+](C)(C)C |
| Nombre IUPAC | Cloruro de [(2R)-3-carboxi-2-(2,2,2-trideuterioacetil)oxipropil]-trimetilazanio |
| Peso molecular (g/mol) | 242.72 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.1113 |