Learn More
Cloruro de acetil-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-d3 Chloride |
| CAS | 19259-90-6 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 Cl O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Acetyl-d3 chloride (6CI, 7CI, 8CI, 9CI), Acetyl chloride-d3, Trideuteroacetyl chloride, Acetyl Chloride-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,2,2-trideuterioacetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 81.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.0061 |