Learn More
Cloruro de acetil-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-d3 Chloride |
| CAS | 19259-90-6 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 2,2,2-trideuterioacetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 81.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 81.0061 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |