Learn More
Acetil-D,L-dietilalanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-D,L-diethylalanine |
| CAS | 14328-53-1 |
| Fórmula molecular | C9 H17 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO3/c1-4-7(5-2)8(9(12)13)10-6(3)11/h7-8H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)(H,12,13) |
| SMILES | CCC(CC)C(NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-3-etilpentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 187.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.1208 |