Learn More
Ácido acetil-D-alfa-aminobutírico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl-D-alpha-aminobutyric acid |
| CAS | 34271-27-7 |
| Fórmula molecular | C6H11NO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | (R)-2-Acetamidobutanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO3/c1-3-5(6(9)10)7-4(2)8/h5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m1/s1 |
| SMILES | CC[C@@H](NC(=O)C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2R)-2-acetamidobutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 145.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0739 |