Learn More
Acetil-coenzima A, sal de trilitio, trihidrato, > 92 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11437540 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11437540 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11437540 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210049080
CAS 75520-41-1
Fórmula molecular C23H38Li3N7O17P3S
Peso molecular (g/mol) 830.39
Clave InChI MOGXDJCKYPGZRO-JHJDYNLLSA-N
Sinónimo acetyl coenzyme a trilithium salt
PubChem CID 129893900
Nombre IUPAC Etanotiato de S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil];litio
SMILES [Li].[Li].[Li].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo >92%
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 881.1
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl Coenzyme A Trilithium Salt Trihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetylcoenzyme A