Learn More
Cloruro de acetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl Chloride |
| CAS | 75-36-5 |
| Fórmula molecular | C2H3ClO |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3 |
| SMILES | CC(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 78.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.9872 |