Learn More
Cloruro de acetilo, TRC
Código de producto. 30328417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328417 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30328417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16449610G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl Chloride
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Cantidad 10 g
Sinónimo Acetic Acid Chloride, Acetic Chloride, Ethanoyl Chloride, AcCl
Fórmula InChI InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
SMILES CC(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
Peso molecular (g/mol) 78.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 77.9872