Especificaciones
| CAS | 75-36-5 |
| Punto de fusión | -112°C |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 51°C |
| Envase | Ampolla |
| Fórmula molecular | C2H3ClO |
| Número MDL | 719 |
| Cantidad | 5 Ampules |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 78.5g/mol |
| Forma física | Líquido |