Learn More
Cloruro de acetilo, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10520911 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10520911 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10520911 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0880/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-36-5
Punto de fusión -112°C
Color Incolora
Punto de ebullición 51°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C2H3ClO
Número MDL 719
Cantidad 500 mL
Densidad del vapor 2.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.