Learn More
Cloruro de acetilo, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 12377123 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12377123 100 mL 100 ML
12387123 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12377123 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A/0920/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Número MDL 719
Especificaciones
Punto de fusión -112°C
Color Incolora
Punto de ebullición 51°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 100 mL
Densidad del vapor 2.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.