Learn More
Cloruro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10317520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10317520 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10256100 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10317520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151270010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-36-5
Fórmula molecular C2H3ClO
Peso molecular (g/mol) 78.50
Número MDL MFCD00000719
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
SMILES CC(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Punto de fusión -112.0°C
Densidad 1.1000g/mL
Punto de ebullición 51.0°C
Temperatura de inflamación 4°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCl
Índice de refracción 1.3876 to 1.3896
Cantidad 1 L
Beilstein 02, 173
Fieser 01,11; 04,5; 05,4; 07,3; 11,4
Índice Merck 15, 80
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with acetone, benzenz, toluene,, chloroform, ether, petroleum ether, carbon dosulfi, de and glacial acetic acid, soluble in ccl4, reacts with alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetyl chloride