Learn More
Solución de cloruro de acetilo, 1 M en diclorometano, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10676744 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ML
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10676744 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ML
10360534 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10676744 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 387741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.45€
    46.20€ / 100 ml
    Ahorro 3.25€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-36-5 | C2H3ClO | 78.50 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl chloride
Color Incolora
Nombre de nota 1M solution in dichloromethane
CAS 75-36-5, 75-09-2
% mín. CAS 5.44, 93.36
% máx. CAS 6.64, 94.57
Concentración 0.9 to 1.1M
Densidad 1.3000g/mL
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 1.3
Fórmula molecular C2H3ClO
Fórmula lineal CH3COCl
Número MDL MFCD00000719
Cantidad 100 mL
Índice Merck 15, 80
Forma física Líquido
Sinónimo ethanoyl chloride, acetic chloride, acetylchloride, acetic acid chloride, ch3cocl, rcra waste number u006, acetic acid, chloride, unii-qd15rno45k, ccris 4568, hsdb 662
Información de solubilidad Solubility in water: reacts with water.
Clave InChI WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(Cl)=O
Nombre IUPAC cloruro de acetilo
Peso molecular (g/mol) 78.50
PubChem CID 6367
ChEBI CHEBI:37580
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.5
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acetyl chloride, 1M solution in dichloromethane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.