Learn More
Bromuro de acetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344619 25 g 25 g
11474104 100 g 100 g
11484104 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11344619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12485.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 506-96-7 | C2H3BrO | 122.949 g/mol
Acetyl Bromide is used as an acetylating agent in the synthesis of fine chemicals, agrochemicals and pharmaceuticals. It is also used as an intermediate for dyes. Further, it reacts with alcohols and amines to produce acetate esters and acetamides. In addition to this, it is involved in the synthetic process of the anti-HIV agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de acetilo se utiliza como agente acetilante en la síntesis de productos químicos finos, agroquímicos y farmacéuticos. También se utiliza como intermediario para los colorantes. Además, reacciona con alcoholes y aminas para producir ésteres de acetato y acetamidas. Además, participa en la síntesis del agente anti-VIH.
Solubilidad
Miscible con éter, cloroformo, benceno y acetona.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, bases fuertes y alcoholes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 506-96-7
Fórmula molecular C2H3BrO
Peso molecular (g/mol) 122.949
Número MDL MFCD00000114
Clave InChI FXXACINHVKSMDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanoyl bromide, acetylbromide, acetic acid, bromide, ch3cobr, unii-o18v5xyo0g, hsdb 663, o18v5xyo0g, bromideacetyl, acbr, acetyl bromide
PubChem CID 10482
Nombre IUPAC bromuro de acetilo
SMILES CC(=O)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl bromide
Punto de fusión -96°C
Densidad 1.66
Punto de ebullición 75°C to 77°C
Temperatura de inflamación >75°C (167°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Acrid
Fórmula lineal CH3COBr
Índice de refracción 1.45
Cantidad 25 g
Número UN UN1716
Beilstein 1697546
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,82
Información de solubilidad Miscible with ether,chloroform,benzene and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.95
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Líquido