Learn More
Acetyl-beta-methylcholine chloride, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10071214 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10071214 25 g Glass bottle 25 g
10031264 100 g Glass bottle 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071214 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102610250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 62-51-1
Fórmula molecular C8H18ClNO2
Peso molecular (g/mol) 195.687
Número MDL MFCD00011817
Clave InChI JHPHVAVFUYTVCL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo methacholine chloride, acetyl-beta-methylcholine chloride, provocholine, mecholyl chloride, amechol, mecholine chloride, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, chloride, methacholinium chloride, 2-acetoxypropyl trimethylammonium chloride
PubChem CID 6114
ChEBI CHEBI:50142
Nombre IUPAC 2-acetiloxipropil(trimetil)azanio;cloruro
SMILES CC(C[N+](C)(C)C)OC(=O)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl-β-methylcholine chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3CO2CH(CH3)CH2N(CH3)3Cl
Cantidad 25 g
Índice Merck 15, 6012
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69