Learn More
Alfa Aesar™ Acetyl beta-methylcholine bromide, 98%
Código de producto. 11357016
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11357016 25 g 25 g
11347016 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357016 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L06848.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 333-31-3
Fórmula molecular C8H18BrNO2
Peso molecular (g/mol) 240.14
Número MDL MFCD00011816
Clave InChI MMVPLEUBMWUYIB-UHFFFAOYNA-M
Sinónimo methacholine bromide, 2-acetoxy-n,n,n-trimethylpropan-1-aminium bromide, acetyl beta-methylcholine bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide, 1-propanaminium, 2-acetyloxy-n,n,n-trimethyl-, bromide 1:1, methacholini bromidum, methacholine bromide nf, c8h18no2.br, mecholyl bromide, methacholinebromide
PubChem CID 92754
Nombre IUPAC [2-(acetyloxy)propyl]trimethylazanium bromide
SMILES [Br-].CC(C[N+](C)(C)C)OC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl beta-methylcholine bromide
Punto de fusión 147°C to 151°C
Cantidad 25 g
Beilstein 6098010
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.15
Porcentaje de pureza 98%