Learn More
Ácido acetil-alfa-boswélico, TRC
Código de producto. 30323268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30323268 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30323268 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1451351MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-alpha-Boswellic acid
CAS 89913-60-0
Fórmula molecular C32 H50 O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo Olean-12-en-23-oic acid, 3-(acetyloxy)-, (3α,4β)-, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)olean-12-en-23-oic acid, 3-O-Acetyl-α-boswellic acid, Acetyl-α-boswellic acid, α-Boswellic acid acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-3-acetiloxi-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptametil-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahidropiceno-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 498.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.3709
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.