Learn More
Ácido acetil-alfa-boswélico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-alpha-Boswellic acid |
| CAS | 89913-60-0 |
| Fórmula molecular | C32 H50 O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Olean-12-en-23-oic acid, 3-(acetyloxy)-, (3α,4β)-, (3α,4β)-3-(Acetyloxy)olean-12-en-23-oic acid, 3-O-Acetyl-α-boswellic acid, Acetyl-α-boswellic acid, α-Boswellic acid acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H50O4/c1-20(33)36-25-12-13-29(5)23-10-9-21-22-19-27(2,3)15-16-28(22,4)17-18-30(21,6)31(23,7)14-11-24(29)32(25,8)26(34)35/h9,22-25H,10-19H2,1-8H3,(H,34,35)/t22-,23+,24+,25+,28+,29+,30+,31+,32+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@@H](CC[C@]3(C)[C@@H]2CC=C4[C@@H]5CC(C)(C)CC[C@]5(C)CC[C@@]34C)[C@@]1(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,12aR,14aR,14bR)-3-acetiloxi-4,6a,6b,8a,11,11,14b-heptametil-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahidropiceno-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 498.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 498.3709 |