Learn More
Acetil a-Ionol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl alpha-Ionol |
| CAS | 783324-41-4 |
| Fórmula molecular | C15H24O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3E)-4-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-ol 2-Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H24O2/c1-11-7-6-10-15(4,5)14(11)9-8-12(2)17-13(3)16/h7-9,12,14H,6,10H2,1-5H3/b9-8+ |
| SMILES | CC1=CCCC(C)(C)C1/C=C/C(OC(C)=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de (E)-4-(2,6,6-trimetilciclohex-2-en-1-il)but-3-en-2-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 236.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.18 |