Learn More
Éster 2-metoxi-3-[[(octadecilamino)carbonil]oxi]propílico del ácido acetil(2-piridinilmetil)carbámico, TRC
Código de producto. 30315913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30315913 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30315913 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18796525MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester
CAS 100488-81-1
Fórmula molecular C32H55N3O6
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37)
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC
Nombre IUPAC N-acetil-N-(piridin-2-ilmetil)carbamato de [2-metoxi-3-(octadecilcarbamoiloxi)propilo]
Peso molecular (g/mol) 577.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.4091