Learn More
Éster 2-metoxi-3-[[(octadecilamino)carbonil]oxi]propílico del ácido acetil(2-piridinilmetil)carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl(2-pyridinylmethyl)carbamic Acid 2-Methoxy-3-(((octadecylamino)carbonyl)oxy)propyl Ester |
| CAS | 100488-81-1 |
| Fórmula molecular | C32H55N3O6 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H55N3O6/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-24-34-31(37)40-26-30(39-3)27-41-32(38)35(28(2)36)25-29-22-19-21-23-33-29/h19,21-23,30H,4-18,20,24-27H2,1-3H3,(H,34,37) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCNC(=O)OCC(COC(=O)N(Cc1ccccn1)C(=O)C)OC |
| Nombre IUPAC | N-acetil-N-(piridin-2-ilmetil)carbamato de [2-metoxi-3-(octadecilcarbamoiloxi)propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 577.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 577.4091 |