Learn More
Acetil 2,3,6-tri-O-acetil-4-O-(2,3,4,6-tetra-o-acetil-beta-D-manopiranosil)-D-glucopiranósido, TRC
Código de producto. 30318091
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30318091 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30318091 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA18922525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetyl 2,3,6-Tri-O-acetyl-4-O-(2,3,4,6-tetra-o-acetyl-beta-D-mannopyranosyl)-D-glucopyranoside
CAS 132341-46-9
Fórmula molecular C28H38O19
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21-,22-,23+,24+,25-,26+,27?,28+/m1/s1
SMILES CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]2OC(=O)C
Nombre IUPAC acetato de [(2R,3R,4S,5R)-4,5,6-triacetiloxi-3-[(2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetiloxi-6-(acetiloximetil)oxan-2-il]oxioxan-2-il]metilo
Peso molecular (g/mol) 678.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 678.2007