Learn More
Cloruro de acetil-13C2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetyl chloride-13C2 |
| CAS | 89186-79-8 |
| Fórmula molecular | 13C2 H3 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetyl-13C2 chloride (9CI), Acetyl chloride-1,2-13C2, Acetyl Chloride-13C2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1,2+1 |
| SMILES | [13CH3][13C](=O)Cl |
| Nombre IUPAC | cloruro de acetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 80.483 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.994 |