Learn More
Acetrizoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16408756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16408756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1406
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Acetrizoic acid is a molecule used as a contrast medium.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetrizoic acid
CAS 85-36-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H6I3NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 5.6 mg/mL (10.06 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(NC(C)=O)=C1I
Peso molecular (g/mol) 556.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 556.86
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid