Learn More
Ácido acetoxivalerénico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetoxyvalerenic Acid |
| CAS | 84638-55-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 H24 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | [1R-[1alpha,4alpha(E),7beta,7aalpha]]-3-[1-(Acetyloxy)-2,4,5,6,7,7a-hexahydro-3,7-dimethyl-1H-inden-4-yl]-2-methyl-2-propenoic acid, Acetylvalerenolic acid, Acetoxyvalerenic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O4/c1-9-5-6-13(7-11(3)17(19)20)15-10(2)8-14(16(9)15)21-12(4)18/h7,9,13-14,16H,5-6,8H2,1-4H3,(H,19,20)/b11-7+/t9-,13+,14-,16+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1CC[C@@H](\C=C(/C)\C(=O)O)C2=C(C)C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]12 |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-3-[(1R,4S,7R,7aR)-1-acetiloxi-3,7-dimetil-2,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-inden-4-il]-2-metilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 292.37 |
| Mostrar más |