Learn More
Acetoximetilvinilcetona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetoxymethyl Vinyl Ketone |
| CAS | 38982-28-4 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 3-Buten-2-one, 1-(acetyloxy)-, 3-Buten-2-one, 1-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), 1-(Acetyloxy)-3-buten-2-one, 1-Acetoxy-3-buten-2-one, Acetic acid 2-oxobut-3-enyl ester, Acetoxymethyl vinyl ketone, Vinyl acetoxymethyl ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-6(8)4-9-5(2)7/h3H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | CC(=O)OCC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Acetato de 2-oxobut-3-enilo |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |