Learn More
Cloruro de acetoxiacetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495500
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495500 25 g 25 g
11485500 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495500 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25797.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13831-31-7 | C4H5ClO3 | 136.531 g/mol
Acetoxyacetyl chloride was used in synthesis of stabilized axial and equatorial conformers of spiro-β-lactams and glycolylhydroxamic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de acetoxiacetilo se utilizó en la síntesis de confórmeros axiales y ecuatoriales estabilizados de espiroβlactamas y ácidos glicolilhidroxámicos.
Solubilidad
Reacciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes, bases y agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13831-31-7
Fórmula molecular C4H5ClO3
Peso molecular (g/mol) 136.531
Número MDL MFCD00011535
Clave InChI HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acetoxyacetyl chloride, 2-acetoxyacetyl chloride, unii-z4s19y2f8s, acetoxyacetylchloride, acetyl chloride, acetyloxy, acetoxyacetic acid chloride, chlorocarbonyl methyl acetate, acetoxy acetylchloride, acetyloxyacetyl chloride, pubchem20920
PubChem CID 26297
Nombre IUPAC (2-cloro-2-oxoetil) acetato
SMILES CC(=O)OCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoxyacetyl chloride
Densidad 1.27
Punto de ebullición 55°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (160°F)
Fórmula lineal CH3CO2CH2COCl
Índice de refracción 1.4271
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water violently.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.53
Porcentaje de pureza 97%