Learn More
Acetoxiacetona, TRC
Código de producto. 17948714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17948714 10 g 10 g
17918054 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17948714 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13303510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 592-20-1
Fórmula molecular C5H8O3
Peso molecular (g/mol) 116.12
Sinónimo Acetoxypropanone, Acetylmethyl Acetate, Acetyloxyacetone, NSC 2298, NSC 7614, O-Acetylacetol, 1-(Acetyloxy)propan-2-one, 1-Acetoxy-2-propanone, 1-Acetoxyacetone, 1-Hydroxy-2-propanone Acetate, 2-Oxopropyl Acetate, Acetic Acid Acetonyl Ester, Acetol Acetate, Acetonyl Acetate;
Nombre IUPAC acetato de 2-oxopropilo
SMILES CC(=O)COC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acetoxyacetone
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O3/c1-4(6)3-8-5(2)7/h3H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0473